Salpetersyre 65%, EMSURE® ISO analysis_for Hg_0,0000005, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Nitric acid solution
MQ300
1.00452.1000 1.00452.2500 1.00452.9180
1.00452.1000EA 492 NOK
1.00452.1000 1.00452.2500 1.00452.9180
Salpetersyre 65%, EMSURE® ISO analysis_for Hg_0,0000005, Supelco®
Salpetersyre
Formel: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Kokepunkt: 87
Smeltepunkt: –42 °C
Tetthet: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011349
CAS-nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
FN: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Merck Indeks: 13,06610
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.39 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material