Salpetersyre 68%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
20406.292EA 325 NOK
20406.292 20406.361 20406.320
Salpetersyre 68%, TECHNICAL
Salpetersyre
Formel: HNO₃
Kokepunkt: 120,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –42 °C
Tetthet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011349
CAS-nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
FN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Indeks: 13,06608
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 68 - 70 %