Hydrogen peroksid 30%, Suprapur® for sporanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07298.0250 1.07298.1000 1.07298.0500
1.07298.0250EA 1910 NOK
1.07298.0250 1.07298.1000 1.07298.0500
Hydrogen peroksid 30%, Suprapur® for sporanalyse, Supelco®
Hydrogen peroksid
Formel: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Kokepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: < 0 °C
Tetthet: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011333
CAS-nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
FN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -26 °C
Boiling Point 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer