Hydrogen peroksid 33% unstabilised, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
23613.297EA 330 NOK
23613.297 23613.366 23613.446
Hydrogen peroksid 33% unstabilised, TECHNICAL
Hydrogen peroksid
Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Kokepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –26 °C
Tetthet: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011333
CAS-nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
FN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Indeks: 14,04798
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 31 - 36 %