Hydrogen peroksid 50% (w/w) in water stabilised, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
302865000 302860025
ACRO302865000EA 1650 NOK
ACRO302865000 ACRO302860025
Hydrogen peroksid 50% (w/w) in water stabilised, ren
Hydrogen peroksid
Formel: H₂O₂
Kokepunkt: 114 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –52 °C
Tetthet: 1,2 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011333
CAS-nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
FN: 2014
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Refractive index 1.3665 to 1.3685 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.19 to 1.21 kg/l
Stabilizer ≤200 ppm phosphates
pH 1 to 4
Titration with KMnO4 49.8 to 50.6 %