Natriumhydroksid 30% in aqueous solution, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Caustic soda
28217.292EA 380 NOK
28217.292 28217.441 28217.554 28217.361
Natriumhydroksid 30% in aqueous solution, TECHNICAL
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1824
ADR: 8 II
Merck Indeks: 14,08627
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 29 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm