Natriumhydroksid 30% (w/w) vandig løsning, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
28222.290EA 430 NOK
28222.290 28222.368 28222.448
Natriumhydroksid 30% (w/w) vandig løsning, GPR RECTAPUR®
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
Kokepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9-10 °C
Tetthet: 1,33 g/ml
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1824
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 29 %
Density (20/4) 1.317 - 1.340
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm