Natriumhydroksid ≥32% vandig løsning, EMSURE® for analyse av nitrogen, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05590.2500 1.05590.9025 1.05590.9200 1.05590.9950
1.05590.2500EA 1200 NOK
1.05590.2500 1.05590.9025 1.05590.9200 1.05590.9950
Natriumhydroksid ≥32% vandig løsning, EMSURE® for analyse av nitrogen, Supelco®
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
Kokepunkt: 119 - 135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Tetthet: 1,30 g/cm3 (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1824
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (acidimetric,NaOH) ≥ 32.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 0.2 %
Chloride (Cl) ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %