Natriumhydroksid 32% vandig løsning, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens, for analyse av nitrogen
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
28225.290EA 575 NOK
28225.290 28225.360 28225.415 28225.324
Natriumhydroksid 32% vandig løsning, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens, for analyse av nitrogen
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
Kokepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Tetthet: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1824
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 32 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 1 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
CO3 (as Na2CO3) Max. 1.0 %
SiO4 (as SiO2) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm