Natriumhydroksid 30% (w/w) 40% (w/v) vandig løsning, GPR RECTAPUR® lavt nitrogeninnhold
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
191533KEA 620 NOK
191533K 191536N 191537X 19153LF
Natriumhydroksid 30% (w/w) 40% (w/v) vandig løsning, GPR RECTAPUR® lavt nitrogeninnhold
Natriumhydroksid
A polyethylene tap (product 33269 2K) can be fitted to the 5 litre pack.
Formel: NaOH
Kokepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Tetthet: ∼1,33 g/ml (20  °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1824
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (W/V) 38.6 - 41.7 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification (Na) Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm