VWR® volumetriske kolber, klasse A, glass, rav, NS plaststopper
Leverandør: VWR Collection
612-3826EA 665 NOK
612-3826 612-3825 612-3824 612-3823 612-3822 612-3821 612-3828 612-3829 612-3827 612-3831 612-3830
VWR® volumetriske kolber, klasse A, glass, rav, NS plaststopper
Kolber Målekolber
Målekolbe, brun, klasse A.
  • White PE stopper
  • Marks and inscriptions in white enamel
  • Calibrated to contain (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Bestillingsinformasjon: Batch number and batch certificate included.