Trakter med kort hals, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4256-0234 4256-0414 4256-0638
NALG4256-0234EA 825 NOK
NALG4256-0234 NALG4256-0414 NALG4256-0638
Trakter med kort hals, Nalgene®
Trakter Filtreringstrakter Filtertrakter
PP or HDPE, translucent.
  • Shatter-proof
  • PP: autoclavable
  • HDPE: not autoclavable
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement