Nalgene® Trakter med kort hals, riflet
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4262-0080 4262-0110
NALG4262-0080EA 525 NOK
NALG4262-0080 NALG4262-0110
Nalgene® Trakter med kort hals, riflet
Trakter Filtreringstrakter Filtertrakter
HDPE, translucent.
  • Shatter-proof
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Reliable long-term tool for the lab.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)