Ortofosforsyre ≥75%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
20623.292EA 940 NOK
20623.292 20623.361
Ortofosforsyre ≥75%, GPR RECTAPUR®
Ortofosforsyre
Formel: H₃PO₄
Tetthet: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011340
CAS-nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
FN: 1805
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 75 - 78 %
Density (20/4) 1.579 - 1.610
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm