Ortofosforsyre 85% ≥85%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Phosphoric acid
20621.320EA 2125 NOK
20621.320 20621.513 20621.364 20621.330 20621.460 20621.290
Ortofosforsyre 85% ≥85%, GPR RECTAPUR®
Ortofosforsyre
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Kokepunkt: 158
Smeltepunkt: 21
Tetthet: 1.689 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011340
CAS-nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
FN: 1805
ADR: 8 III
Merck Indeks: 14,07344
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 85 - 87 %
Density (20/4) 1.680 - 1.710
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO3 + PO2 (as H3PO3) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.035 %
Ca + Mg (as Ca) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm