Svovelsyre 25% (by alkalimetry), EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00716.1000 1.00716.9025
1.00716.1000EA 468 NOK
1.00716.1000 1.00716.9025
Svovelsyre 25% (by alkalimetry), EMSURE® for analysis, Supelco®
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
Kokepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 2796
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Aluminum (Al) 0.05 ppm max.
Ammonium (NH4) 2 ppm max.
Arsenic (As) 0.01 ppm max.
Barium (Ba) 0.05 ppm max.
Beryllium (Be) 0.01 ppm max.
Bismuth (Bi) 0.1 ppm max.
Cadmium (Cd) 0.02 ppm max.
Calcium (Ca) 0.2 ppm max.