Svovelsyre 25%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
84513.290EA 410 NOK
84513.290 84513.360 84513.460
Svovelsyre 25%, GPR RECTAPUR®
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kokepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 10.38
Tetthet: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 2796
ADR: 8 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 24 - 26 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm