Svovelsyre 50%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
20696.293EA 420 NOK
20696.293 20696.460
Svovelsyre 50%, TECHNICAL
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
Kokepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 2796
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 50 %