Svovelsyre ≥90-91%, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00729.0500 1.00729.2500 1.00729.9025
1.00729.0500EA 486 NOK
1.00729.0500 1.00729.2500 1.00729.9025
Svovelsyre ≥90-91%, Supelco®
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Tetthet: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 1830
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Boiling Point 300 °C
Density 1.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid