Svovelsyre 90% ≥90% for milk analysis
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
20695.290EA 660 NOK
20695.290 20695.324
Svovelsyre 90% ≥90% for milk analysis
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kokepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Tetthet: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 1830
ADR: 8 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 90 %
Density (20/4) 1.815 - 1.825