Osmiumsyre 4% (w/w) in water
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Osmium (VIII) oxide, Osmic acid anhydride, Osmic acid
319010050 319010100
ACRO319010050EA 2675 NOK
ACRO319010050 ACRO319010100
Osmiumsyre 4% (w/w) in water
Osmiumsyre
Formel: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Tetthet: 1,04 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011150
CAS-nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
FN: 3287
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Solution
Strength 3.92 to 4.08 %