(±)-1,2-Propandiol 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
158720010 158720025 158720250
ACRO158720010EA 800 NOK
ACRO158720010 ACRO158720025 ACRO158720250
(±)-1,2-Propandiol 99%, extra pure
(±)-1,2-Propandiol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Kokepunkt: 187 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –60 °C
Tetthet: 1,03 g/cm³
Flash punkt: 99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064272
CAS-nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Indeks: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=07c90df1cfb1a1c1cf53851d5098f6f5c70d7cad&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA