(±)-1,3-Butandiol 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
107620010 107620025 107620100 107622500
ACRO107620010EA 690 NOK
ACRO107620010 ACRO107620025 ACRO107620100 ACRO107622500
(±)-1,3-Butandiol 99%, extra pure
(±)-1,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kokepunkt: 203…204 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –54 °C
Tetthet: 1,01 g/cm³
Flash punkt: 109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004554
CAS-nummer: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Indeks: 13,01566
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA