(±)-Kamfer 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
164640010 164640051 164642500
ACRO164640010EA 1150 NOK
ACRO164640010 ACRO164640051 ACRO164642500
(±)-Kamfer 96%
(±)-Kamfer
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Kokepunkt: 204 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 175…177 °C
Tetthet: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 64 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074738
CAS-nummer: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
FN: 2717
ADR: 4.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Residue after evaporation ≤0.1 %
Angle of optical rotation -0.15° to +0.15° (20°C, 589 nm) (c=10, alcohol)