α-Pinene 97% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Stabilisering: Stabilised with α-tocopherol
164360050 164362500 164360010
ACRO164360050EA 425 NOK
ACRO164360050 ACRO164362500 ACRO164360010
α-Pinene 97% stabilised
α-Pinene
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokepunkt: 154…157 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –55 °C
Tetthet: 0,85 g/cm³
Flash punkt: 38 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001339
CAS-nummer: 80-56-8
EINECS: 219-445-9
FN: 2368
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.8 % Alpha-tocopherol