(±)-3-Metylsyklohexanon 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
126630050 126631000 126635000
ACRO126630050EA 595 NOK
ACRO126630050 ACRO126631000 ACRO126635000
(±)-3-Metylsyklohexanon 97%
(±)-3-Metylsyklohexanon
Formel: C₇H₁₂O
MW: 112.17 g/mol
Kokepunkt: 169
Smeltepunkt: –73 °C
Tetthet: 0.915 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 48 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001639
CAS-nummer: 591-24-2
EINECS: 209-710-7
FN: 2297
ADR: 3 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %