Saltsyre concentrate for dilution to 1 mol/l vandig løsning, Titrisol®, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09970.0001 1.09970.0050
1.09970.0001EA 390 NOK
1.09970.0001 1.09970.0050
Saltsyre concentrate for dilution to 1 mol/l vandig løsning, Titrisol®, Supelco®
Saltsyre
Formel: HCl
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 1789
ADR: 8,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material