Natriumtiosulfat 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09950.0001 1.09950.0050
1.09950.0001EA 233.18 NOK
1.09950.0001 1.09950.0050
Natriumtiosulfat 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Natriumtiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (H2O, 20 °C)