Natriumkarbonat 0.5 mol/l (1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
31524.294EA 1600 NOK
31524.294
Natriumkarbonat 0.5 mol/l (1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Natriumkarbonat
Formel: Na₂CO₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003494
CAS-nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed