Saltsyre 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
98052.296EA 590 NOK
98052.296
Saltsyre 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Saltsyre
Formel: HCl
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 1789
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01996 - 0.02004 mol/l
NIST traceable Confirmed