Saltsyre 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
31955.327EA 495 NOK
31955.327 31955.373 31955.407 31955.442 31955.293
Saltsyre 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrisk løsning
Saltsyre
Formel: HCl
Tetthet: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 1789
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
NIST traceable Confirmed