Saltsyre 0.5 mol/l (0.5 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
31954.290EA 207 NOK
31954.290 31954.368 31954.404
Saltsyre 0.5 mol/l (0.5 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrisk løsning
Saltsyre
Formel: HCl
Tetthet: 1,02 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 1789
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed