Saltsyre 1 mol/l (1 N), Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
E447-1LEA 2300 NOK
E447-1L E447-500ML
Saltsyre 1 mol/l (1 N), Reagent Grade
Saltsyre
Formel: HCl
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 1789
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Base Titration 900 – 1100 mmol/l