Saltsyre 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. USP, Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
30024.324EA 670 NOK
30024.324 30024.370 30024.404 30024.415 30024.448 30024.290
Saltsyre 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. USP, Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Saltsyre
Formel: HCl
Tetthet: 1,02 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 1789
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforms to Reag. USP-NF Passes test
NIST traceable Confirmed