Salpetersyre 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
30065.291EA 350 NOK
30065.291
Salpetersyre 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Salpetersyre
Formel: HNO₃
Tetthet: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011349
CAS-nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
FN: 2031
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed