Dekkglass til tellekamre
Leverandør: Brand
723015 723014 723016
631-1190EA 380 NOK
631-1190 631-1193 631-1192
Dekkglass til tellekamre
Dekkglass
Hemacytometerdekkglass skiller seg fra alminnelige dekkglass ved den glattslipte og polerte overflaten.
  • Brytningsindeks ne = 1,52 ±0,01
  • Abbé-nummer ve = 56,5 ±0,5
  • Flathetstoleranse ±3 µm