Rengjøringsservietter, WYPALL*
Leverandør: KIMBERLY CLARK
7772 7775 7776
115-1559EA 5975 NOK
115-1559 115-1560 115-1561
Rengjøringsservietter, WYPALL*
Papirservietter Tørkepapir og våtservietter Presaturated Wipes
Tørrserviettene WYPALL* er fremstilt av impregnert preget polypropylen og er spesielt utformet og formulert for effektiv rengjøring av svært skittent verktøy og maskineri. Takket være den d-limonenefrie formuleringen fjerner serviettene smuss uten problemer. Kombinasjonen av fuktighetsgivende krem og det spesialutviklede materialet sørger også for at hendene føles rene og i topp forfatning.
  • Leveres i bærbar dispenser som kan lukkes
  • Absorberende lag suger til seg og holder på smusset slik at det ikke føres tilbake til hendene
  • Avansert rengjøringsmiddel: intet behov for gel, kluter, såpe eller vann