Fargebeholdere
Leverandør: Brand
472000 472200 473100
BRND472000EA 4225 NOK
BRND472000 BRND472200 BRND473100
Fargebeholdere
Krukker Fargetrau
Soda-lime glass.
For 10 standard slides, size (76×26 mm)
Bestillingsinformasjon: Please order staining trough, tray, and wire handle seperately.