Servietter til generell bruk, WYPALL* X80
Leverandør: KIMBERLY CLARK
7565 7566 7567 7568
115-1550EA 5500 NOK
115-1550 115-1551 115-1552 115-1553
Servietter til generell bruk, WYPALL* X80
Papirservietter Rengjøringskluter for gjenbruk Kluter til generell bruk
WYPALL* X80-servietter er fremstilt av det slitesterke og robuste materialet HYDROKNIT* og er derfor til krevende oppgaver som å tørke bort fett og olje, og å fjerne mer gjenstridig smusideelles.
  • Høy absorberingsevne og svært slitesterke
  • Kan brukes med vann eller løsemidler – bare skyll ut og bruk på nytt