Natriumtiosulfat 1 M Na2S2O3 (1N) volumetric solution, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Synonymer: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35244-1L 35244-6X1L
35244-1LEA 705 NOK
35244-1L 35244-6X1L
Natriumtiosulfat 1 M Na2S2O3 (1N) volumetric solution, Fluka™
Natriumtiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Kokepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: 48
Tetthet: 1.120 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Indeks: 12,08844
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Factor 0.999 - 1.001