Natriumtiosulfat 1 mol/l (1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
31547.293EA 465 NOK
31547.293
Natriumtiosulfat 1 mol/l (1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Natriumtiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed