Svovelsyre 0.02 mol/l (0.04 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
30146.291EA 395 NOK
30146.291 30146.400
Svovelsyre 0.02 mol/l (0.04 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
Tetthet: 1,004 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 2796
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01996 - 0.02004 mol/l
NIST traceable Confirmed