Svovelsyre 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
30145.297EA 425 NOK
30145.297 30145.402
Svovelsyre 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
Tetthet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 2796
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed