Svovelsyre 0.25 mol/l (0.5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
30143.291EA 425 NOK
30143.291 30143.405
Svovelsyre 0.25 mol/l (0.5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
Tetthet: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 3264
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2495 - 0.2505 mol/l
NIST traceable Confirmed