Svovelsyre 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
30144.294EA 445 NOK
30144.294 30144.328 30144.363 30144.408
Svovelsyre 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
Tetthet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 3264
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l