Svovelsyre 1 mol/l (2 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
30149.291EA 540 NOK
30149.291 30149.325 30149.371
Svovelsyre 1 mol/l (2 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 3264
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed