D(+)-Fenkon 97%
Leverandør: Thermo Scientific
366290250 366291000
ACRO366290250EA 610 NOK
ACRO366290250 ACRO366291000
D(+)-Fenkon 97%
D(+)-Fenkon
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Kokepunkt: 63…65 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 5…7 °C
Tetthet: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 62 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00070689
CAS-nummer: 4695-62-9
EINECS: 225-160-0
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,03995
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +55° to +63° (20°C, 589 nm) (neat)