Sølvnitrat 0.01 mol/l (0.01 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
30476.291EA 895 NOK
30476.291
Sølvnitrat 0.01 mol/l (0.01 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Sølvnitrat
Formel: AgNO₃
Tetthet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
FN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00998 - 0.01002 mol/l