Sølvnitrat 0.05 mol/l (0.05 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
30475.297EA 830 NOK
30475.297 30475.322
Sølvnitrat 0.05 mol/l (0.05 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Sølvnitrat
Formel: AgNO₃
Tetthet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
FN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed