Sølvnitrat 1 mol/l (1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
30471.237EA 1225 NOK
30471.237 30471.294
Sølvnitrat 1 mol/l (1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Sølvnitrat
Formel: AgNO₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
FN: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed